Learn More
1-Nitropropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665562 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10665562 500 g Glasflasche 500 Gramm
10396720 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10665562 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128905000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-03-2
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00007407
InChI-Schlüssel JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
IUPAC-Name 1-Nitropropan
SMILES CCC[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitropropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -108°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2NO2
Brechungsindex 1.4005 to 1.4025
Menge 500 g
Beilstein 01, 115
Fieser 01,745
Merck Index 15, 6714
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.4mL/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with many organic solvents
Viskosität 0.844 mPa.s (20°C)
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit