Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Nitropropane |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -108°C |
| Dichte | 0.9900g/mL |
| Siedepunkt | 132°C |
| Flammpunkt | 33°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |