Learn More
1-Naphthylacetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033292
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11395369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50386.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5121-00-6
Summenformel C12H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 204.65
MDL-Nummer MFCD00175852
InChI-Schlüssel DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC-Name 2-(Naphthalin-1-yl)acetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetyl chloride
Dichte 1.23
Siedepunkt 130°C (0.6 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.621
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 95%