Learn More
1-Naphthylacetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11395369
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11395369 1 g 1 Gramm
11305379 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11395369 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50386.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5121-00-6
Summenformel C12H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 204.65
MDL-Nummer MFCD00175852
InChI-Schlüssel DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC-Name 2-(Naphthalin-1-yl)acetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetyl chloride
Dichte 1.23
Siedepunkt 130°C (0.6 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.621
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 95%