Learn More
1-Naphthylacetonitrile 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10011300 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10011300 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10011300 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 128230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 132-75-2
Summenformel C12H9N
Molekulargewicht (g/mol) 167.211
MDL-Nummer MFCD00004041
InChI-Schlüssel OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC-Name 2-Naphthalin-1-ylacetonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetonitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33.0°C to 35.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 191.0°C to 194.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H7CH2CN
Brechungsindex 1.6182 to 1.6202
Menge 25 g
Beilstein 09, 667
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid After Melting
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthylacetonitrile
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.