Learn More
1-Naphthylessigsäure, 96 %, kann bis zu 4 %2-Isomer enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498923 250 g 250 Gramm
11488923 50 g 50 Gramm
11478923 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11069.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
1-Naphthylacetic acid is used as a plant growth regulator and for plant tissue culture. It is used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting, abscission promoter and substrate for auxin inducers of specific plant enzymes. Further, it stimulates root formation in cuttings of woody and herbaceous plants. It is also used to prevent premature flower and fruit drop. It is also employed to control regrowth of tree sprouts after trimminguse. In addition to this, it is used in ornaments and serves as an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthylessigsäure wird als Wachstumsregler für Pflanzen und für pflanzliche Gewebekulturen verwendet. Wird für die vegetative Vermehrung von Pflanzen aus Stamm- und Blattschnitten, als Abszissionsförderer und Substrat für Auxin-Induktoren bestimmter pflanzlicher Enzyme verwendet. Stimuliert darüber hinaus die Wurzelbildung in Schnitten von hölzernen und krautartigen Pflanzen. Wird auch verwendet, um vorzeitiges Blühen und Fruchtfall zu verhindern. Wird auch eingesetzt, um das Nachwachsen von Baumsprossen nach dem Beschneiden zu kontrollieren. Wird darüber hinaus in Ornamenten verwendet und dient als Zutat in vielen kommerziellen Pflanzenwurzel-Gärtnerprodukten.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, Ethanol, Aceton, Chloroform und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-87-3
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00004046
InChI-Schlüssel PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
PubChem CID 6862
ChEBI CHEBI:32918
IUPAC-Name 2-(1-Naphthyl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetic acid
Schmelzpunkt 126°C to 133°C
Menge 250 g
Beilstein 1308415
Merck Index 14,6371
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,ethanol,acetone,chloroform and ether.
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kann bis zu 4 % 2-Isomer enthalten
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthylacetic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthaleneaceticacid