Learn More
1-Naphthylessigsäure, 95 %, Thermo Scientific™ ™
Marke: Thermo Scientific Acros 349645000
Additional Details : CAS : 86-87-3 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
86-87-3 | |
186.21 | |
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N | |
6862 | |
2-(naphthalen-1-yl)acetic acid |
C12H10O2 | |
MFCD00004046 | |
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop | |
CHEBI:32918 | |
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Spezifikation
1-Naphthylacetic acid | |
94.0 | |
Beige oder Weiß bis Gelb | |
94% min. (GC) | |
C12H10O2 | |
09, 666 | |
15, 6456 | |
500g | |
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N | |
2-(naphthalen-1-yl)acetic acid | |
6862 | |
186.21 | |
95% |
86-87-3 | |
100.0 | |
126.0°C to 133.0°C | |
Authentic | |
MFCD00004046 | |
Glasflasche | |
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop | |
Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton | |
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
186.21 | |
CHEBI:32918 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Naphthylacetic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only