Learn More
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420625 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420625 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11420625 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219941005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 CHF
    135.52 CHF / 5 Gramm
    Sparen 7.48 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt Säure-, alkalische und Proteinphosphatasen. 1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals ist ein nicht spezifischer Phosphatase-Inhibitor. Es ist das bevorzugte Substrat für bioanalytische Bestimmungen von sauren Phosphatasen, z. B.
Chemische Identifikatoren
CAS 81012-89-7
Summenformel C10H7O4P
Molekulargewicht (g/mol) 222.14
MDL-Nummer MFCD00150615
InChI-Schlüssel YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthylphosphat-Mononatriumsalz-Monohydrat, Natriumnaphthalin-1-yl-Hydrogenphosphat-Hydrat, Alpha-Naphthyl-Säure-Phosphat-Mononatrium, Natriumhydrat-Naphthalin-1-yl-hydrogenphosphat, 1-naphthylphosphat-Natriumsalz-Monohydrat, Natrium1-Naphthyl-Phosphat-Monohydrat, 1-naphthylphosphat, Mononatriumsalz-Monohydrat, Naphthalen-1-yloxy-sodiooxyphosphinsäure-hydrat, 1-naphthylphosphat-Mononatriumsalz-Monohydrat hplc, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml)
IUPAC-Name Naphthalen-1-yl-dihydrogenphosphat;natrium;hydrat
Formelmasse 264,87 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthyl PhosphateMonosodium Salt Monohydrate