Learn More
1-Naphthylacetat, TRC
Artikelnummer. 30465629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465629 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN378675500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl Acetate
CAS 830-81-9
Summenformel C12 H10 O2
Menge 500 mg
Synonym 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name Naphthalen-1-ylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 186.207
Formelmasse 186.068