Learn More
1-Naphthylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438087
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438087 50 g 50 Gramm
11448087 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17482.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 830-81-9 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-81-9
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00003922
InChI-Schlüssel VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
IUPAC-Name Naphthalen-1-ylacetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl acetate
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Beilstein 2046403
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.