Learn More
1-Naphthol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050491 25 mg 25 Milligramm
18080560 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050491 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0043.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Naphthol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthol
CAS 90-15-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Naphthol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H8 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Duloxetine Hydrochloride Imp. D (EP), Duloxetine Imp. D (EP), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, alpha-Hydroxynaphthalene, alpha-Naphthol, alpha-Naphthyl alcohol, Duloxetine Hydrochloride Impurity D, Duloxetine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
SMILES Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name Naphthalen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Menge 25 mg
Formelmasse 144,0575 g/mol