Learn More
1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493824 2500 g -
11473824 100 g 100 Gramm
11483824 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493824 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11862.0E
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthol wird als Vorstufe bei der Herstellung verschiedener Azofarbstoffe und Pharmazeutika wie Nadolol verwendet. Es wird als Biomarker verwendet. Es wird in der analytischen Chemie als Molischsches Reagenz (1-Naphthol in Ethanol aufgelöst) zur Überprüfung des Beibestandes von Kohlenhydraten verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle mit Natriumhypobromit, um das Vorhandensein von Arginin in Proteinen zu ermitteln, das als Sakaguchi-Test bezeichnet wird.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Chloroform, Ether und Ethanol.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-15-3
Summenformel C10H8O
Molekulargewicht (g/mol) 144.173
MDL-Nummer MFCD00003930
InChI-Schlüssel KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC-Name Naphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthol
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Dichte 1.28
Siedepunkt 278°C to 280°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Weak, Phenol-like
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1817321
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,6383
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 99%