Learn More
1-Naphtholsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15790799 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10081470 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790799 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70 CHF
    84.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 9.05 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-55-5
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00004007
InChI-Schlüssel LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC-Name Naphtalin-1-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 162.0°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H7CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 647
Merck Index 15, 6466
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol and ether
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver