Learn More
1-Naphthoinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444003
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11444003
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10273.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthoinsäure wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika, Photochemikalien, Pflanzenwachstumshormonen, Farbstoffen und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in heißem Alkohol und Ether. Schwer löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-55-5
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
MDL-Nummer MFCD00004007
InChI-Schlüssel LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC-Name Naphtalin-1-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Dichte 1.398
Siedepunkt >300°C
Flammpunkt 195°C (383°F)
Menge 100 g
Beilstein 1908896
Merck Index 14,6381
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%