Learn More
1-Naphthaleneessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30009634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009634 5 g 5 Gramm
30010154 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3776655G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-87-3
Summenformel C12 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
IUPAC-Name 2-(1-Naphthyl)essigsäure
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl acetic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Formelmasse 186.0681
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.