Learn More
1-Naphthaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-1-aldehyde |
| CAS | 66-77-3 |
| Summenformel | C11 H8 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Naphthalenecarboxaldehyde (9CI','ACI), 1-Naphthaldehyde (8CI), 1-Formylnaphthalene, 1-Naphthylaldehyde, 1-Naphthylcarboxaldehyde, 4-Naphthalene-1-carboxaldehyde, Naphthalene-1-aldehyde, Naphthalene-1-carbaldehyde, NSC 6106, α-Naphthaldehyde, α-Naphthalenecarboxaldehyde, α-Naphthoaldehyde, α-Naphthylaldehyde, α-Naphthylcarboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H |
| SMILES | O=Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | Naphthalin-1-Carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.18 |
| Formelmasse | 156.0575 |