Learn More
1-Naphthaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417487 50 g 50 Gramm
11427487 250 g 250 Gramm
11407487 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15610.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156.18 g/mol
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthaldehyd wird bei der Synthese von einzelkristallinen homochiralen porösen metallorganischen Gerüsten (MOF) verwendet. Ist auch ein Ausgangsmaterial für die Canizzaro-Reaktion zur Herstellung von 1-Naphthoinsäure und 1-Naphthalinmethanol.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Aceton, Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel lagern oder der Luft aussetzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-77-3
Summenformel C11H8O
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
MDL-Nummer MFCD00004003
InChI-Schlüssel SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC-Name Naphthalin-1-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthaldehyde
Schmelzpunkt 1°C to 2°C
Dichte 1.148
Siedepunkt 160°C to 161°C (15 mmHg)
Flammpunkt 112°C (233°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.653
Menge 50 g
Beilstein 386082
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxaldehyde