Learn More
1-(n-Pentyl)cyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448907 25 g -
11438907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20536.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194800-16-3
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00019284
InChI-Schlüssel LPRXLSZAZXWDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-pentyl cyclopentanol, 1-pentylcyclopentanol, 1-amylcyclopentanol, n-amyl cyclopentanol
PubChem CID 549095
IUPAC-Name 1-Pentylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCCCC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(n-Pentyl)cyclopentanol
Flammpunkt 82°C(180°F)
Menge 25 g
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 98%