Learn More
1-n-Heptyl-4-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461670 10 g 10 Gramm
11451670 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461670 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27017.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 131894-91-2 | C13H19I | 302.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131894-91-2
Summenformel C13H19I
Molekulargewicht (g/mol) 302.20
MDL-Nummer MFCD07777084
InChI-Schlüssel NHXKOPSTJPLWPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-heptyl-4-iodobenzene, 4-heptyl-1-iodobenzene
PubChem CID 15001646
IUPAC-Name 1-heptyl-4-Iodbenzol
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Heptyl-4-iodobenzene
Siedepunkt 165°C (10 mmHg)
Flammpunkt >120°C (248°F)
Menge 10 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 302.19
Reinheit (%) 98%