Learn More
1-n-Butyl-4-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447057 25 g 25 Gramm
11457057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14421.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20651-67-6 | Molecular Formula: C10H13I | Molecular Weight: 260.118 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate. It is also used in the synthesis and characterization of photoelectronic polymers containing triphenylamine moiety and in the palladium-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to bromides and chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch bei der Synthese und Charakterisierung von photoelektronischen Polymeren mit Triphenylamin-Anteil und bei der Palladium-katalysierten Umwandlung von Aryl- und Vinyl-Triflaten in Bromide und Chloride verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei 25 °C, 3.6E-3 g/l.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20651-67-6
Summenformel C10H13I
Molekulargewicht (g/mol) 260.118
MDL-Nummer MFCD00051927
InChI-Schlüssel XILRUONFYBUYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4'-iodophenyl butane, 4-n-butyliodobenzene, benzene, 1-butyl-4-iodo, 1-n-butyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-butylbenzene, 4-iodo-n-butylbenzene, 4-butyliodobenzene, p-iodo-n-butylbenzene, pubchem3969, 4-n-amyliodobenzene
PubChem CID 2724607
IUPAC-Name 1-butyl-4-Iodbenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-4-iodobenzene
Dichte 1.462
Siedepunkt 80°C to 82°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.569
Menge 25 g
Beilstein 3030029
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water at 25°C 3.6E-3g/L.
Formelmasse 260.12
Reinheit (%) 98%