Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399635 100 g 100 Gramm
11379635 5 g 5 Gramm
11389635 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19086.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-3-methylimidazolium-hexafluorophosphat wird als Lösungsmittel in der Headspace-Gaschromatographie und Gegenstromchromatographie als mobile und stationäre Phasen verwendet. Es wird häufig in der organischen Synthese, in Extraktionstechnologien, in der Elektrochemie und in der biphasischen organometallischen Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Chloroform, Ethylacetat. Nicht mischbar mit Wasser, Diethylether und Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174501-64-5
Summenformel C8H15F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 284.19
MDL-Nummer MFCD03093295
InChI-Schlüssel IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Dichte 1.365
Siedepunkt >350°C
Brechungsindex 1.4115
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1581
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane.
Formelmasse 284.19
Reinheit (%) ≥98%