Learn More
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11436330
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Unit Size:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11436330 50 g 50 Gramm
11426330 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11436330 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27177.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 223437-11-4 | C11H20F6N2O4S2 | 422.40 g/mol
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide is useful for electrodeposition. It is also used in energy storage in lithium batteries and in super capacitors. Further, it is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidini-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid ist für die Elektrodeposition nützlich. Es wird auch bei der Energiespeicherung in Lithiumbatterien und in Superkondensatoren verwendet. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Acetonitril, Aceton, Dichlormethan und Dimethylsulfoxid. Nicht mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 223437-11-4
Summenformel C11H20F6N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 422.40
MDL-Nummer MFCD07784447
InChI-Schlüssel HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethylsulfonyl imide, unii-fd74dkk1wh, fd74dkk1wh, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethanesulfonyl imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; bistriflylimide anion, dsstox_cid_27944, dsstox_rid_82696, dsstox_gsid_47968, pyrrolidinium, 1-butyl-1-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide 1:1
PubChem CID 11048104
IUPAC-Name Bis(Trifluormethylsulfonyl)Azanid;1-Butyl-1-Methylpyrrolidin-1-ium
SMILES CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether.
Formelmasse 422.42
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide