Learn More
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426330
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426330 5 g 5 Gramm
11436330 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426330 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27177.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 223437-11-4 | C11H20F6N2O4S2 | 422.40 g/mol
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide is useful for electrodeposition. It is also used in energy storage in lithium batteries and in super capacitors. Further, it is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidini-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid ist für die Elektrodeposition nützlich. Es wird auch bei der Energiespeicherung in Lithiumbatterien und in Superkondensatoren verwendet. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Acetonitril, Aceton, Dichlormethan und Dimethylsulfoxid. Nicht mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 223437-11-4
Summenformel C11H20F6N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 422.40
MDL-Nummer MFCD07784447
InChI-Schlüssel HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethylsulfonyl imide, unii-fd74dkk1wh, fd74dkk1wh, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethanesulfonyl imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; bistriflylimide anion, dsstox_cid_27944, dsstox_rid_82696, dsstox_gsid_47968, pyrrolidinium, 1-butyl-1-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide 1:1
PubChem CID 11048104
IUPAC-Name Bis(Trifluormethylsulfonyl)Azanid;1-Butyl-1-Methylpyrrolidin-1-ium
SMILES CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether.
Formelmasse 422.42
Reinheit (%) 98%