Learn More
1-N-BOC-Aminocyclopentancarbonsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324212 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10324212
Marke: Thermo Scientific 367340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 35264-09-6
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.28
MDL-Nummer MFCD01076126
InChI-Schlüssel YBZCSKVLXBOFSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-cycloleucine, 1-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1-n-boc-aminocyclopentanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, n-boc-cycloleucine, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 2734645
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-N-BOC-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 130.0°C to 135.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol,insoluble in toluene
Menge 5 g
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver