Learn More
Hamilton™ 1 ml gasdichte Spritze der Serie 1000
Artikelnummer. 17884382
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
ChemSeal(C)
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Luer-Lock aus PTFE (TLL)
Luer-Spitze
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp Packungsgröße
17884382 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17834422 Ohne Kanüle Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Luer-Lock aus PTFE (TLL) 1 Stück
17884292 22 G Stumpf Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17804302 22 G Konus Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17844282 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Luer-Spitze 1 Stück
17864292 22 G Konus Abnehmbar 1 Stück
17874382 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17854192 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17844292 Ohne Kanüle - Luer-Lock 1 Stück
17804422 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17864372 Ohne Kanüle Ohne Kanüle ChemSeal(C) 1 Stück
17874292 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer Lock, fest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17884382 missing translation for 'mfr' Hamilton™ missing translation for 'supplierNo' CAL81356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 CHF
    375.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 43.18 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Die Spritzen der Serie 1000 bieten eine gasdichte Lösung für mittlere Volumina.
  • Diese Spritzenserie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anschluss- und Nadeloptionen aus und bietet somit außergewöhnliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.
  • Dosiert Volumina bis zu 1 ml.
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,181 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4.61 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9.02 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1001 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 1 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.