Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17864292
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
ChemSeal(C)
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17864292 22 G Konus Abnehmbar 1 Stück
17834422 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17884292 22 G Stumpf Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17804302 22 G Konus Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17844282 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Luer-Spitze 1 Stück
17884382 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17874382 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17854192 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17844292 Ohne Kanüle - Luer-Lock 1 Stück
17804422 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17864372 Ohne Kanüle Ohne Kanüle ChemSeal(C) 1 Stück
17874292 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer Lock, fest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17864292 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL81330
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 1 mL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,181 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4.61 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9.02 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1001 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 1 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Abnehmbar