Learn More
1-Methylthio-2-Propanon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027415
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
14109-72-9
C4H8OS
104.17
MFCD00015325
UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
6430713
1-(methylsulfanyl)propan-2-one
CSCC(C)=O
14109-72-9
C4H8OS
104.17
MFCD00015325
UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
6430713
1-(methylsulfanyl)propan-2-one
CSCC(C)=O
1-Methylthio-2-propanone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylthio-2-Propanon ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das bei der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methylthio-2-propanone
Dichte 1.023
Siedepunkt 69°C to 70°C (30 mmHg)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1737738
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formelmasse 104.17
Reinheit (%) ≥98%