Learn More
1-(Methylsulfonyl)piperazin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490809 5 g 5 Gramm
15400819 25 g 25 Gramm
15410819 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63870.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55276-43-2 | C5H13N2O2S | 165.23 g/mol
1-(Methylsulfonyl)piperazine is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(Methylsulfonyl)piperazin wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55276-43-2
Summenformel C5H13N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
MDL-Nummer MFCD02153225
InChI-Schlüssel ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-methylsulfonyl piperazine, 1-methanesulfonylpiperazine, 1-methanesulfonyl-piperazine, 1-methylsulfonyl-piperazine, 1-methylsulphonyl piperazine, methylsulfonyl piperazine, piperazine, 1-methylsulfonyl, 1-n-methanesulfonylpiperazine, 4-methylsulfonylpiperazine, n-mesylpiperazine
PubChem CID 709161
IUPAC-Name 4-methanesulfonylpiperazin-1-ium
SMILES CS(=O)(=O)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Methylsulfonyl)piperazine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.