Learn More
1-Methylsulfonyl-4-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11430561 1 g
11440561 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430561 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20068.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2976-30-9
Summenformel C7H7NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 201.196
MDL-Nummer MFCD00047803
InChI-Schlüssel XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
IUPAC-Name 1-Methylsulfonyl-4-Nitrobenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylsulfonyl-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 1 g
Formelmasse 201.2
Reinheit (%) 97%