Learn More
1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3SO2C6H4NO2 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 201.2 |
Reinheit (%) | 97% |