Learn More
1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694522
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2976-30-9
C7H7NO4S
201.196
MFCD00047803
XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
258434
1-Methylsulfonyl-4-Nitrobenzol
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
2976-30-9
C7H7NO4S
201.196
MFCD00047803
XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
258434
1-Methylsulfonyl-4-Nitrobenzol
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Chemischer Name oder Material 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3SO2C6H4NO2
Menge 1 g
Formelmasse 201.20
Reinheit (%) 97%