Learn More
1-Methylpyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30136612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136612 10 g 10 Gramm
30012252 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32621010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-94-5
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
Synonym N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole, NSC 65579;
SMILES CN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpyrrolidine
Menge 10 g