Learn More
1-Methylpyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11946601 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
10376910 100 g Glasflasche 100 Gramm
10478090 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127610025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-94-5
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00003173
InChI-Schlüssel AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin
SMILES CN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpyrrolidine
Schmelzpunkt -90.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8190g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 81.0°C
Flammpunkt −21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Brechungsindex 1.4237 to 1.4257
Menge 2.5 kg
Beilstein 20,4
Relative Dichte 0.819
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: fully miscible.
Viskosität 0.48 mPa.s (20°C)
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit