Learn More
1-Methylpyrrol-2 -Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327635 5 g 5 Gramm
11317635 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05906.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6973-60-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid is used for thermochemical and computational studies of 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpyrrol-2-Carbonsäure wird für thermochemische und computergestützte Studien von 1-Methyl-2-Pyrrolecarbonsäure verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6973-60-0
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00003088
InChI-Schlüssel ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
PubChem CID 81453
IUPAC-Name 1-Methylpyrrol-2-carbonsäure
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 115703
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 98%