Learn More
1-Methylpyrazol-4-boronsäurepinacolester, TRC
Artikelnummer. 30470802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470802 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3311531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 761446-44-0
Summenformel C10H17BN2O2
Menge 1 g
Synonym 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3
SMILES CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 208.07
Formelmasse 208.14