Learn More
1-Methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30483496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483496 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483496 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32694510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Summenformel C6 H13 N
Menge 10 g
Synonym 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCCCC1
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin
Molekulargewicht (g/mol) 99.174
Formelmasse 99.1048