Learn More
1-Methylnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30483794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483794 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32315550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylnaphthalene
CAS 90-12-0
Summenformel C11 H10
Menge 50 g
Synonym Naphthalene','1-methyl-, 1-Methylnaphthalene, Mechinafu H, Methynaph H, NSC 3574, α-Methylnaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
SMILES Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Methylnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
Formelmasse 142.0783