Learn More
1-Methylisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499773 25 g 25 Gramm
11479773 1 g 1 Gramm
11489773 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499773 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12942.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
1-Methylisatin is used as a reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones, for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides, for synthesis of spiro-oxindoles, for preparation of unsymmetrical oxindoles, for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction, for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylisatin wird als Reaktant für die stereoselektive Erstellung von Spirobicyclischen und bis-spirotrizyklischen Pyrazolidinonen, für die regioselektive Erstellung von spirozyklischem Oxindol-Butenoliden, für die Synthese von Spirooxidolen und bis-spirotrizyklischen Pyrazolidinonen, für die Herstellung von asymmetrischen Oxindolen, für die stereoselektive Erstellung von Hydroxyloxindolien über die Morita-Baylis-Hillman-Reaktion, für die Herstellung von Pyridincarboxylsäure-[(oxo)indolyliden)hydrazid-Derivaten (Hydrazide mit Schiffscher Base) als antibakterielle Stoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2058-74-4
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00005812
InChI-Schlüssel VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
PubChem CID 16358
SMILES CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylisatin
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
Menge 25 g
Beilstein 128280
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-Methylindol-2,3-Dion
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%