Learn More
1-Methylindol-3-carboxaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381547
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381547 1 g 1 Gramm
11391547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02212.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
1-Methylindole-3-carboxaldehyde is used as a reactant for preparation of nitroolefins and β-nitroalcohols via microwave- or ultrasound-assisted Henry reactions, reactant for synthesis of quinolinones via three-component Ugi reaction, reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture, reactant for preparation of thiazolopyrimidinones as inhibitors of Bcl-2 proteins, reactant for preparation of vinylindoles via Peterson olefination or olefination with Nysted reagent, reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents 1-Methylindole-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitrile, via base-catalyzed condensation with thiophene-3-acetonitrile. It was also used in the preparation of monomer, required for the synthesis of poly(3-vinyl-1-methylindole).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylindol-3-carboxaldehyd wird als Reaktant für die Herstellung von Nitroolefinen und β-Nitroalkoholen über mikrowellen- oder ultraschallunterstützte Heinrich-Reaktionen verwendet, als Reaktant für die Synthese von Chinolinonen über eine dreikomponentige Ugi-Reaktion, als Reaktant für die Synthese von α-Ketoamiden als Inhibitoren der Dengue-Virus-Protease mit antiviraler Aktivität in der Zellkultur, als Reaktant für die Herstellung von Thiazolo-pyrimidinonen als Inhibitoren von Bcl-2-Proteinen, als Reaktant zur Herstellung von Vinylindolen über Peterson-Olefinierung oder Olefinierung mit Nysted-Reagenz, als Reaktant zur Herstellung von Indolyl-alkenen durch mikrowellenunterstützte Knoevenagel-Kondensation als antibakterielle Wirkstoffe. 1-Methylindol-3-carboxaldehyd kann für die Synthese von (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitril über die basenkatalysierte Kondensation mit Thiophen-3-acetonitril verwendet werden. Es wurde auch in der Vorbereitung von Monomer verwendet, das für die Synthese von Poly(3-vinyl-1-methylindol) erforderlich ist.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19012-03-4
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00014570
InChI-Schlüssel KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
IUPAC-Name 1-Methylindol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 1 g
Beilstein 121302
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) ≥98%