Learn More
1-Methylindol-2-carboxylsäure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10622825
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
16136-58-6
C10H9NO2
175.19
MFCD00005801
MAHAMBLNIDMREX-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 1-methyl, chembl36834, n-methylindolcarbonsaure, pubchem20609, acmc-1bpru, 5-22-03-00015 beilstein handbook reference, mahamblnidmrex-uhfffaoysa
27695
1-Methylindol-2-Carbonsäure
CN1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)O
16136-58-6
C10H9NO2
175.19
MFCD00005801
MAHAMBLNIDMREX-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 1-methyl, chembl36834, n-methylindolcarbonsaure, pubchem20609, acmc-1bpru, 5-22-03-00015 beilstein handbook reference, mahamblnidmrex-uhfffaoysa
27695
1-Methylindol-2-Carbonsäure
CN1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 212°C to 213°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, V,3, 15
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindole-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.