missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylindazole-3-carboxylic Acid (Granisetron Impurity D), TRC

Artikelnummer. 17942495
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942495 10 mg 10 Milligramm
30138040 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17942495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31345510MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50890-83-0
Summenformel C9 H8 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Synonym 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
IUPAC-Name 1-methylindazole-3-carboxylic acid
SMILES Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 176.0586
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.