missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylindazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029421
27.84 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50890-83-0
C9H8N2O2
176.175
MFCD00272569
OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
689105
1-Methylindazol-3-carbonsäure
CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50890-83-0
C9H8N2O2
176.175
MFCD00272569
OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
689105
1-Methylindazol-3-carbonsäure
CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O

1-Methylindazole-3-carboxylic acid is used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a pharmaceutical adjuvant, Granisetron Impurity D.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Methylindazol-3-Carbonsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch als pharmazeutischer Hilfsstoff, Granisetron Verunreinigung D, verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in DMSO und Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽218°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in DMSO and Methanol.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'