Learn More
1-Methylindazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357069 5 g 5 Gramm
11347069 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26879.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50890-83-0 | C9H8N2O2 | 176.175 g/mol
1-Methylindazole-3-carboxylic acid is used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a pharmaceutical adjuvant, Granisetron Impurity D.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylindazol-3-Carbonsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch als pharmazeutischer Hilfsstoff, Granisetron Verunreinigung D, verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50890-83-0
Summenformel C9H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.175
MDL-Nummer MFCD00272569
InChI-Schlüssel OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
PubChem CID 689105
IUPAC-Name 1-Methylindazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽218°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in DMSO and Methanol.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%