missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylimidazol, TRC

Artikelnummer. 30040370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040370 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30040370 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31298010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 616-47-7
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Synonym 1H-Imidazole, 1-methyl-, Imidazole, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole, Araldite DY 070, DY 070, Epikure 201, Imicure AMI 1, N-Methylimidazole, N-methylimidazole, N1-Methylimidazole, NSC 88064
IUPAC-Name 1-Methylimidazol
SMILES Cn1ccnc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H6 N2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Formelmasse 82.0531
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.