Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methylimidazol, für Biochemie, wasserfrei, AcroSeal™
Artikelnummer. 16338247 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16338247 2.5 L 2.50 Liter
16328247 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16338247 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465290025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-47-7
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00005292
InChI-Schlüssel MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-Imidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazole
Schmelzpunkt -2.0°C
Dichte 1.0300 g/mL
Siedepunkt 198.0°C
Flammpunkt 92°C
Brechungsindex 1.4955 to 1.4975
Menge 2.5 L
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 82.12
Güte Biochemie