Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methylimidazol, für Biochemie, wasserfrei, AcroSeal™
Artikelnummer. 16328247 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16328247 1 L 1 Liter
16338247 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16328247 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465290010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-47-7
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00005292
InChI-Schlüssel MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-Imidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazole
Schmelzpunkt -2.0°C
Dichte 1.0300 g/mL
Siedepunkt 198.0°C
Flammpunkt 92°C
Brechungsindex 1.4955 to 1.4975
Menge 1 L
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 82.12
Güte Biochemie