Learn More
1-Methylimidazol-2-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431368 5 g 5 Gramm
15441368 250 mg 250 Milligramm
15421368 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55201.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13750-81-7 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Unter Stickstoff lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13750-81-7
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD01321308
InChI-Schlüssel UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
IUPAC-Name 1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES CN1C=CN=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Siedepunkt 70°C to 74°C (1 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%