Learn More
1-Methylcyclopropancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675145 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10675145 5 g Glasflasche 5 Gramm
10674955 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675145 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194960050
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6914-76-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6914-76-7
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00001290
InChI-Schlüssel DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl, pubchem16037, 1-methylcyclopropanoic acid, acmc-209o6g, d07fpq, 1-carboxy-1-methylcyclopropane, dizklzklnkqfgb-uhfffaoysa
PubChem CID 81326
IUPAC-Name 1-Methylcyclopropan-1-carbonsäure
SMILES CC1(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34.0°C to 36.0°C
Siedepunkt 183.0°C to 185.0°C
Flammpunkt 84°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C3H4CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, II, 5
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.