Learn More
1-Methylcyclopenten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443098
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443098 100 g 100 Gramm
11423098 5 g 5 Gramm
11433098 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18816.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 693-89-0 | C6H10 | 82.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-89-0
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00001397
InChI-Schlüssel ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC-Name 1-Methylcyclopenten
SMILES CC1=CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylcyclopentene
Schmelzpunkt -142°C
Dichte 0.779
Siedepunkt 73°C to 75°C
Flammpunkt −17°C (1°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1900640
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 98%