Learn More
1-Methylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456446
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11456446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24744.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1462-03-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00001364
InChI-Schlüssel CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
IUPAC-Name 1-Methylcyclopentan-1-ol
SMILES CC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylcyclopentanol
Schmelzpunkt 36°C to 37°C
Dichte 0.904
Siedepunkt 135°C to 136°C
Flammpunkt 40°C (105°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Synonym 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%